3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51525-1G PC51525-250MG
APOSPC51525-1GEA 415 EUR
APOSPC51525-1G APOSPC51525-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18397635
CAS-Nummer: 1261611-31-7