5-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51346-1G PC51346-250MG
APOSPC51346-1GEA 532 EUR
APOSPC51346-1G APOSPC51346-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₄BrFN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12031517
CAS-Nummer: 1172067-95-6