4-(Heptafluoroisopropyl)iodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-4-iodobenzene
PC51344-1G
PC51344-250MG
PC51344-5G
APOSPC51344-1GEA
632
EUR
APOSPC51344-1G
APOSPC51344-250MG
APOSPC51344-5G
4-(Heptafluoroisopropyl)iodobenzene 95%
4-(Heptafluoroisopropyl)iodobenzene
Formel:
C₉H₄F₇I Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25372105 CAS-Nummer: 40161-59-9 |