1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51335-1G PC51335-250MG
APOSPC51335-1GEA 719 EUR
APOSPC51335-1G APOSPC51335-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FN₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28606409
CAS-Nummer: 1552231-28-3