2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5131-1G
PC5131-250MG
PC5131-500MG
APOSPC5131-1GEA
683
EUR
APOSPC5131-1G
APOSPC5131-250MG
APOSPC5131-500MG
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether 95%
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether
Formel:
C₃H₅F₃O₂ Siedepunkt: 91 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11858187 CAS-Nummer: 362631-84-3 UN-Nummer: 3271 ADR: 3,III |