4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 1-Bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
PC51229-1G
PC51229-5G
APOSPC51229-1GEA
409
EUR
APOSPC51229-1G
APOSPC51229-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formel:
C₈H₄BrF₄NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28155020 CAS-Nummer: 1820716-82-2 |