2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51227-1G
PC51227-250MG
PC51227-5G
APOSPC51227-1GEA
328
EUR
APOSPC51227-1G
APOSPC51227-250MG
APOSPC51227-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃F₂NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11857779 CAS-Nummer: 127228-77-7 |