2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51195-1G PC51195-5G
APOSPC51195-1GEA 43 EUR
APOSPC51195-1G APOSPC51195-5G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃ClF₃NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847295
CAS-Nummer: 22227-59-4