2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51177-1G PC51177-250MG PC51177-5G
APOSPC51177-1GEA 179 EUR
APOSPC51177-1G APOSPC51177-250MG APOSPC51177-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formel: C₇H₄F₃NO₅S
Schmelzpunkt: 58…61 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00986405
CAS-Nummer: 15183-75-2