2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51135-25G PC51135-100G
APOSPC51135-25GEA 102 EUR
APOSPC51135-25G APOSPC51135-100G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06409112
CAS-Nummer: 143945-65-7