2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,6-Difluoro-3-hydroxy-pyridine, 2,6-Difluoropyridin-3-ol

PC51115-1G PC51115-250MG PC51115-5G
APOSPC51115-1GEA 156 EUR
APOSPC51115-1G APOSPC51115-250MG APOSPC51115-5G
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃F₂NO
Schmelzpunkt: 124…125 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044351
CAS-Nummer: 209328-85-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR