4,5-Diamino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Cyano-4,5-diaminobenzotrifluoride, 4-Cyano-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC51113-1G
PC51113-5G
APOSPC51113-1GEA
96.3
EUR
APOSPC51113-1G
APOSPC51113-5G
4,5-Diamino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4,5-Diamino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₆F₃N₃ Schmelzpunkt: 162…163 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18074368 CAS-Nummer: 882978-62-3 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |