Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51104-1G
PC51104-250MG
APOSPC51104-1GEA
319
EUR
APOSPC51104-1G
APOSPC51104-250MG
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Formel:
C₃H₂FO₂·Na Schmelzpunkt: >200 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21362228 CAS-Nummer: 29548-72-9 |