4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Fluoro-2-iodo-4-nitrobenzene
PC51098-1G PC51098-5G PC51098-25G
APOSPC51098-1GEA 42.2 EUR
APOSPC51098-1G APOSPC51098-5G APOSPC51098-25G
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08461002
CAS-Nummer: 177363-10-9