1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: trans-1-(Perfluorophenyl)prop-1-ene, trans-1-(Pentafluorophenyl)prop-1-ene

PC51070-1G PC51070-5G
APOSPC51070-1GEA 237 EUR
APOSPC51070-1G APOSPC51070-5G
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
Formel: C₉H₅F₅
Siedepunkt: 86 °C
Dichte: 1.374 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19442035
CAS-Nummer: 4683-67-4
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR