1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Perfluorophenyl)prop-1-ene, 1-(Pentafluorophenyl)prop-1-ene
PC51069-1G PC51069-5G
APOSPC51069-1GEA 143 EUR
APOSPC51069-1G APOSPC51069-5G
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
Formel: C₉H₅F₅
Siedepunkt: 154…162 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20481819
CAS-Nummer: 15948-70-6
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III