4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC51038-1G
PC51038-5G
APOSPC51038-1GEA
219
EUR
APOSPC51038-1G
APOSPC51038-5G
4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₁H₄Cl₄F₃N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179716 CAS-Nummer: 91991-76-3 |