4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC51037-1G
PC51037-5G
APOSPC51037-1GEA
219
EUR
APOSPC51037-1G
APOSPC51037-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₄Cl₄FN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02684139 CAS-Nummer: 927800-47-3 |