8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC510351-5G PC510351-1G
APOSPC510351-5GEA 46.4 EUR
APOSPC510351-5G APOSPC510351-1G
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Formel: C₈H₁₂F₂O₂
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11847478
CAS-Nummer: 176251-49-3