3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510348-1G
PC510348-5G
PC510348-250MG
APOSPC510348-1GEA
384
EUR
APOSPC510348-1G
APOSPC510348-5G
APOSPC510348-250MG
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
Formel:
C₈H₁₁BFNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22573089 CAS-Nummer: 1186215-34-8 |