1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)(phenyl)methyl]imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-((2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)(phenyl)methyl)-1H-imidazole
PC510299-1G PC510299-250MG PC510299-5G
APOSPC510299-1GEA 591 EUR
APOSPC510299-1G APOSPC510299-250MG APOSPC510299-5G
1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)(phenyl)methyl]imidazole
1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)(phenyl)methyl]imidazole
Formel: C₂₂H₁₆F₂N₂
Schmelzpunkt: 161 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00865591
CAS-Nummer: 119006-77-8