Ethyl 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
PC510298-1G PC510298-250MG
APOSPC510298-1GEA 382 EUR
APOSPC510298-1G APOSPC510298-250MG
Ethyl 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Ethyl 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₄FNO₂·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28155351
CAS-Nummer: 1822454-85-2