4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC510295-1G PC510295-5G
APOSPC510295-1GEA 205 EUR
APOSPC510295-1G APOSPC510295-5G
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Formel: C₈H₉F₃N₂·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28122820
CAS-Nummer: 1196702-79-0