Methyl 2-Fluoro-6-methoxy-3-(methylsulphonyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510292-1G
PC510292-5G
APOSPC510292-1GEA
397
EUR
APOSPC510292-1G
APOSPC510292-5G
Methyl 2-Fluoro-6-methoxy-3-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-Fluoro-6-methoxy-3-(methylsulphonyl)benzoate
Formel:
C₁₀H₁₁FO₅S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29049236 CAS-Nummer: 2006278-07-3 |