2-Fluoro-4-morpholinoaniline dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC510290-1G
PC510290-25G
PC510290-5G
APOSPC510290-1GEA
205
EUR
APOSPC510290-1G
APOSPC510290-25G
APOSPC510290-5G
2-Fluoro-4-morpholinoaniline dihydrochloride
2-Fluoro-4-morpholinoaniline dihydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₃FN₂O·2ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29049239 CAS-Nummer: 2006276-93-1 |