2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
Lieferant: Apollo Scientific
PC510283-1G
PC510283-250MG
APOSPC510283-1GEA
1010
EUR
APOSPC510283-1G
APOSPC510283-250MG
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
Formel:
C₄H₈FI Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24458933 CAS-Nummer: 19869-79-5 |