2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510264-1G PC510264-250MG
APOSPC510264-1GEA 916 EUR
APOSPC510264-1G APOSPC510264-250MG
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₇BrFNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28977408
CAS-Nummer: 1694614-97-5