Methyl 4-morpholino-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510245-1G PC510245-5G
APOSPC510245-1GEA 469 EUR
APOSPC510245-1G APOSPC510245-5G
Methyl 4-morpholino-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Methyl 4-morpholino-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Formel: C₁₄H₁₅F₃N₂O₄
Molekulargewicht: 332.275 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14585011
CAS-Nummer: 404010-73-7