2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510243-1G PC510243-250MG PC510243-5G
APOSPC510243-1GEA 499 EUR
APOSPC510243-1G APOSPC510243-250MG APOSPC510243-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃NO₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07375334
CAS-Nummer: 886370-20-3