3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51023-1G
PC51023-250MG
APOSPC51023-1GEA
393
EUR
APOSPC51023-1G
APOSPC51023-250MG
3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₅Br₂FN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18384875 CAS-Nummer: 1286734-91-5 |