6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51021-100MG PC51021-1G PC51021-500MG
APOSPC51021-100MGEA 79.9 EUR
APOSPC51021-100MG APOSPC51021-1G APOSPC51021-500MG
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₃BrClFN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18384873
CAS-Nummer: 1286734-78-8