3-Fluoro-4-methoxyphenethyl Alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanol
PC510207-5G
PC510207-1G
APOSPC510207-5GEA
261
EUR
APOSPC510207-5G
APOSPC510207-1G
3-Fluoro-4-methoxyphenethyl Alcohol
3-Fluoro-4-methoxyphenethyl Alcohol
Formel:
C₉H₁₁FO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06201038 CAS-Nummer: 404-91-1 |