N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510199-1G PC510199-250MG
APOSPC510199-1GEA 713 EUR
APOSPC510199-1G APOSPC510199-250MG
N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
Formel: C₈H₁₃F₂NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13189573
CAS-Nummer: 1196145-07-9