2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC510197-1G PC510197-250MG
APOSPC510197-1GEA 601 EUR
APOSPC510197-1G APOSPC510197-250MG
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅F₃N₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17168448
CAS-Nummer: 1803857-10-4