Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510133-5G PC510133-1G
APOSPC510133-5GEA 183 EUR
APOSPC510133-5G APOSPC510133-1G
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Formel: C₁₁H₁₆FO₃P
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22574982
CAS-Nummer: 63909-54-6