2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-3-bromo-4-fluoronitrobenzene
PC51010-1G
PC51010-5G
APOSPC51010-1GEA
34.8
EUR
APOSPC51010-1G
APOSPC51010-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline
Formel:
C₆H₄BrFN₂O₂ Siedepunkt: 315 °C Schmelzpunkt: 109 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18071077 CAS-Nummer: 1218764-80-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...