3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510056-1G
PC510056-5G
APOSPC510056-1GEA
275
EUR
APOSPC510056-1G
APOSPC510056-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel:
C₈H₈FNO₄S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18285558 CAS-Nummer: 716361-59-0 |