2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510016-1G
PC510016-5G
APOSPC510016-1GEA
397
EUR
APOSPC510016-1G
APOSPC510016-5G
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
Formel:
C₉H₇F₂NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16495905 CAS-Nummer: 1226776-82-4 |