8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC508139-1G PC508139-250MG
APOSPC508139-1GEA 522 EUR
APOSPC508139-1G APOSPC508139-250MG
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄BrClF₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31745749
CAS-Nummer: 2366994-26-3