6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC508130-1G PC508130-250MG
APOSPC508130-1GEA 522 EUR
APOSPC508130-1G APOSPC508130-250MG
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄BrClF₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28010396
CAS-Nummer: 1065093-30-2