8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC508126-1G PC508126-250MG
APOSPC508126-1GEA 281 EUR
APOSPC508126-1G APOSPC508126-250MG
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄BrClF₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28010393
CAS-Nummer: 1065093-23-3