8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC508122-1G PC508122-250MG
APOSPC508122-1GEA 429 EUR
APOSPC508122-1G APOSPC508122-250MG
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31745742
CAS-Nummer: 2366994-71-8