5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC508119-1G PC508119-250MG
APOSPC508119-1GEA 241 EUR
APOSPC508119-1G APOSPC508119-250MG
5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31745740
CAS-Nummer: 1065092-40-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR