8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC508117-1G PC508117-250MG
APOSPC508117-1GEA 241 EUR
APOSPC508117-1G APOSPC508117-250MG
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formel: C₁₀H₅ClF₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31745739
CAS-Nummer: 1065092-44-5