8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC508114-1G
PC508114-250MG
APOSPC508114-1GEA
241
EUR
APOSPC508114-1G
APOSPC508114-250MG
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formel:
C₁₀H₅BrF₃NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31745736 CAS-Nummer: 1065092-42-3 |