6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC508110-1G
PC508110-250MG
APOSPC508110-1GEA
241
EUR
APOSPC508110-1G
APOSPC508110-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formel:
C₁₀H₅BrF₃NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31745734 CAS-Nummer: 1065092-55-8 |