4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50545-1G
PC50545-250MG
PC50545-5G
APOSPC50545-1GEA
284
EUR
APOSPC50545-1G
APOSPC50545-250MG
APOSPC50545-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₂BrF₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203571 CAS-Nummer: 415965-35-4 |