4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50441-10G PC50441-1G PC50441-5G
APOSPC50441-10GEA 574 EUR
APOSPC50441-10G APOSPC50441-1G APOSPC50441-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene
Formel: C₈H₇BrF₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18917873
CAS-Nummer: 115467-04-4