3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50430-1G PC50430-5G
APOSPC50430-1GEA 696 EUR
APOSPC50430-1G APOSPC50430-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
Formel: C₆H₃BrF₆S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32708474
CAS-Nummer: 2514942-03-9