2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50426-10G
PC50426-1G
PC50426-5G
APOSPC50426-10GEA
574
EUR
APOSPC50426-10G
APOSPC50426-1G
APOSPC50426-5G
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formel:
C₇H₂BrF₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28737903 CAS-Nummer: 1807071-16-4 |